Principaux documents
03-34-0001
Sigma-Aldrich
H-Gly-Pro-Arg-Pro-OH
Inhibitor of fibrinogen aggregation and fibrin polymerization.
Synonyme(s) :
H-Gly-Pro-Arg-Pro-OH
25 MG
239,00 €
239,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Changer de vue
25 MG
239,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H31N7O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
239,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Technique(s)
protein extraction: suitable
Solubilité
5% acetic acid: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N2([C@@H](CCC2)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)CN)CCCN=C(N)N
InChI
1S/C18H31N7O5/c19-10-14(26)24-8-2-5-12(24)15(27)23-11(4-1-7-22-18(20)21)16(28)25-9-3-6-13(25)17(29)30/h11-13H,1-10,19H2,(H,23,27)(H,29,30)(H4,20,21,22)/t11-,12-,13-/m0/s1
Clé InChI
WXPZDDCNKXMOMC-AVGNSLFASA-N
Description générale
Inhibitor of fibrinogen aggregation and fibrin polymerization.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Barnard, M.R., et al. 1999. Transfusion39, 73.
Rijkers, D.T., et al. 1998. Thromb. Res. 89, 161.
Achyuthan, K.E., and Dobson, J.V. 1986. Biochim. Biophys. Acta872, 261.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yiyuan Zhang et al.
Thrombosis research, 192, 141-151 (2020-06-02)
Kinase inhibitors can pose bleeding risks as platelet signaling evolves during clotting. Using microfluidics (200 s-1 wall shear rate) to perfuse Factor XIIa-inhibited or thrombin-inhibited whole blood (WB) over collagen ± tissue factor (TF), we explored the potency of the Src family kinase