G0668
GW2974
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
N4-(1-Benzyl-1H-indazol-5-yl)-N6,N6-dimethyl-pyrido[3,4-d]pyrimidine-4,6-diamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Auteur
GlaxoSmithKline
Chaîne SMILES
CN(C)c1cc2c(Nc3ccc4n(Cc5ccccc5)ncc4c3)ncnc2cn1
InChI
1S/C23H21N7/c1-29(2)22-11-19-20(13-24-22)25-15-26-23(19)28-18-8-9-21-17(10-18)12-27-30(21)14-16-6-4-3-5-7-16/h3-13,15H,14H2,1-2H3,(H,25,26,28)
Clé InChI
DYYZXRCFCVDSKD-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956) , ERBB2(2064)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology