FG4815
DMEM/F-12
With stable glutamine, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DME/Nutrient Mixture F-12 Ham, DMEM Hams F12
47,30 €
About This Item
47,30 €
Produits recommandés
Nom du produit
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham, With L-alanyl-L-glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
sterile
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, tested
Composants
phenol red: yes
stable glutamine: yes
glucose: high
HEPES: no
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Nutrient Mixture F-12 Ham Formulation