F5884
α-L-Fucosidase from bovine kidney
ammonium sulfate suspension, ≥2.0 units/mg protein (biuret)
Synonyme(s) :
α-L-Fucoside fucohydrolase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine kidney
Forme
ammonium sulfate suspension
Activité spécifique
≥2.0 units/mg protein (biuret)
Poids mol.
210-220 kDa (Subunits: 55-60 kDa)
Activité étrangère
α-mannosidase and β-galactosidase ≤0.1%
β-N-acetylglucosaminidase ≤0.2%
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- to study their ability to alter primary cell transduction
- to examine the role of fucose residues of cell surface glycans in adhesion
- to investigate its role during fertilization
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Substrat
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions