M9400
β-Mannosidase from Helix pomatia
5-30 units/mL, ammonium sulfate suspension, crude extract
Synonyme(s) :
β-D-Mannoside mannohydrolase
About This Item
Produits recommandés
Forme
ammonium sulfate suspension
Qualité
crude extract
Poids mol.
94 kDa
Concentration
5-30 units/mL
Activité étrangère
β-N-acetylglucosaminidase and α-mannosidase <1.0%
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in the digestion of glycans for enzymatic analysis
- in the treatment of labeled monogalactosyl Manno-oligosaccharides
- in non-mammalian glycosidase inhibition assays
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Inhibiteur
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions