L7395
Lipoxidase from Glycine max (soybean)
Type I-B, lyophilized powder, ≥50,000 units/mg solid
Synonyme(s) :
15-lipoxygenase, LOX A, Linoleate:oxygen oxidoreductase, Lipoxygenase
137,00 €
About This Item
137,00 €
Produits recommandés
Type
Type I-B
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥50,000 units/mg solid
Poids mol.
94 kDa
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- to study the effects of 2-(α-D-glucopyranosyl)methyl-2,5,7,8-tetramethylchroman-6-ol(TMG) on oxidation of lipoproteins[2]
- as a representative enzyme for lipoxygenases in microplate assay platform to screen for enzymes degrading wood extractives[3]
- as a positive control in lipoxygenase inhibitory activity assay[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable