F5636
Monoclonal Anti-FITC antibody produced in mouse
clone FL-D6, ascites fluid
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-FITC
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FL-D6, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Technique(s)
indirect ELISA: 1:2,500 using FITC-conjugate
indirect immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable