A6566
2-Hydroxysaclofen
≥98% (TLC), solid
Synonyme(s) :
3-Amino-2-(4-chlorophenyl)-2-hydroxypropanesulfonic acid
135,00 €
About This Item
135,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (TLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: 1 mg/mL
0.1 M HCl: 1.2 mg/mL
methanol: 1.4 mg/mL
DMSO: 28 mg/mL
0.1 M NaOH: 9.5 mg/mL
Chaîne SMILES
NCC(O)(CS(O)(=O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H12ClNO4S/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12,5-11)6-16(13,14)15/h1-4,12H,5-6,11H2,(H,13,14,15)
Clé InChI
WBSMZVIMANOCNX-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABBR1(2550) , GABBR2(9568)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges