11333089001
Roche
Anti-Digoxigenin
from sheep
Synonyme(s) :
anti-digoxigenin, digoxigenin
235,00 €
About This Item
235,00 €
Produits recommandés
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized
Conditionnement
pkg of 200 μg
Fabricant/nom de marque
Roche
Isotype
IgG
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
- ELISA: for coating: 2 to 4 μg/ml
- Immunohistocytochemistry: 0.5 to 2 μg/ml
- In situ hybridization: 0.2 to 0.4 μg/ml
- Western blot: 0.5 to 2 μg/ml
Working solution: For coating applications: PBS (phosphate buffered saline), pH 7.4
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.