F5421
Anti-Fibroblast Growth Factor Receptor-1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FGFR-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 110-120 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using trypsin-digested human and animal tissue sections
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:400 using an extract of FGFR-1 transfected cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FGFR1(2260)
Description générale
Spécificité
Staining of the product is specifically inhibited with the FGFR-1 immunizing peptide. No reaction with human FGFR-2 and FGFR-3 is detected.
Immunogène
Application
- immunoprecipitation
- immunofluorocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunoblotting
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable