Principaux documents
AB5354
Sigma-Aldrich
α
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-NEF5, Anti-NF-66, Anti-NF66, Anti-TXBP-1
50 μL
582,00 €
582,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μL
582,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
582,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... INA(9118)
Spécificité
alpha-internexin, C-terminal globular "tail" region. By western blot, AB5354 detects a major band at 66 kDa and a minor band at approximately 150 kDa corresponding to alpha internexin monomer and dimer, respectively. A minor band at approximately 50 kDa is occasionally detected and is believed to be a degradation product of alpha internexin. This antibody has been referred to in the literature as the R36 antibody (Evans, 2002).
Immunogène
Full length recombinant rat alpha-internexin fused to E. coli Trp E.
Application
α
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochemistry on formalin or paraformaldehyde fixed tissues.
Immunocytochimie.
Western blot: using human or rat brain homogenates.
Sous-domaine de recherche
Métabolisme des neurones et neurofilaments
Marqueurs neuronaux et gliaux
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1032
Forme physique
Serum liquid, containing no preservatives.
Stockage et stabilité
° Éviter les congélation/décongélation répétées.
Remarque sur l'analyse
PC12, Ntera2.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Motor unit abnormalities in Dystonia musculorum mice.
De Repentigny, Y; Ferrier, A; Ryan, SD; Sato, T; Kothary, R
Testing null
Raymond S Roginski et al.
Gene, 648, 42-53 (2018-01-18)
The known functions of the human GCOM1 complex hub gene include transcription elongation and the intercalated disk of cardiac myocytes. However, in all likelihood, the gene's most interesting, and thus far least understood, roles will be found in the central
Pooja Shree Mishra et al.
Acta neuropathologica communications, 8(1), 65-65 (2020-05-10)
To test the hypothesis that the cerebrospinal fluid (CSF) could provide a spreading route for pathogenesis of amyotrophic lateral sclerosis (ALS), we have examined the effects of intraventricular infusion during 2 weeks of pooled CSF samples from sporadic ALS patients
Kristi Lorenzen et al.
Molecular biology reports, 48(1), 563-584 (2021-01-03)
Emerging evidence suggests that microglia can support neurogenesis. Little is known about the mechanisms by which microglia regulate the cortical environment and stimulate cortical neurogenesis. We used an in vitro co-culture model system to investigate the hypothesis that microglia respond
Thomas A Ray et al.
eLife, 7 (2018-04-04)
A common strategy by which developing neurons locate their synaptic partners is through projections to circuit-specific neuropil sublayers. Once established, sublayers serve as a substrate for selective synapse formation, but how sublayers arise during neurodevelopment remains unknown. Here, we identify