Principaux documents
F4761
Sigma-Aldrich
Formamide
ACS reagent, ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
Acide formique, Amide C1
About This Item
Formule linéaire :
HCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
45.04
Beilstein:
505995
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
1.55 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Essai
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
932 °F
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pb
210 °C (lit.)
Pf
2-3 °C (lit.)
Densité
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clé InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Application
Le formamide déstabilise les duplex d′acides nucléiques et peut être utilisé, généralement à une concentration de 50 %, dans les protocoles d′hybridation nécessitant des températures d′hybridations plus faibles.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
305.6 °F
Point d'éclair (°C)
152 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :