F4125
Ficin from fig tree latex
saline suspension, ≥1.0 units/mg protein (biuret)
Synonyme(s) :
Debricin, Ficain, higueroxyl delabarre
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
fig tree (latex)
Forme
saline suspension
Activité spécifique
≥1.0 units/mg protein (biuret)
Poids mol.
23.8 kDa
Température de stockage
2-8°C
Description générale
pI: 9.0
Application
- in the electron paramagnetic resonance (EPR) and steady-kinetic measurements for assessing its peroxidase functionality
- for the digestion of eye tissue sections prior to immunostaining and immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Inhibiteur
Substrat
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Protocoles
This procedure may be used for all Ficin products.