C3637
Z-L-Lys-ONp hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N2-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine 4-nitrophenyl ester hydrochloride (1:1)
About This Item
Produits recommandés
product name
Z-L-Lys-ONp hydrochloride,
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl[H].NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H23N3O6.ClH/c21-13-5-4-8-18(22-20(25)28-14-15-6-2-1-3-7-15)19(24)29-17-11-9-16(10-12-17)23(26)27;/h1-3,6-7,9-12,18H,4-5,8,13-14,21H2,(H,22,25);1H/t18-;/m0./s1
Clé InChI
JFZLPXVXTZKFDV-FERBBOLQSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable