L6545
Letrozole
≥98% (HPLC), powder, non-steroidal aromatase inhibitor
Synonyme(s) :
4,4′-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)bisbenzonitrile
101,00 €
About This Item
101,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Letrozole, ≥98% (HPLC)
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >50 mg/mL
Auteur
Novartis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N#CC(C=C1)=CC=C1C(N2C=NC=N2)C3=CC=C(C#N)C=C3
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
Clé InChI
HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP19A1(1588)
Application
- in organoid growth assay to determine its inhibitory capacity(48)
- to investigate steroid receptor coactivator-1 (SRC-1) mediated endogenous estrogen regulation of hippocampal PSD-95(49)
- to determine its effects on tumor-induced hyperalgesia(50)
- for hormonal manipulation in rats(51)
- to study its effects on lipocalin-2 (Lcn2)(52)
- to determine its effects on mechanical hyperalgesia and aromatase expression(53)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable