Principaux documents
EP5804783000
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 8 x 15 mL conical tubes, pack of 2
2 EA
211,00 €
211,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
211,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
211,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
conical bottom
Caractéristiques
holds 8 x 15 mL conical tubes
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804783000 (Global)
Paramètres
3,234 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
120 mm
Diamètre
17 mm
Compatibilité
for use with 250 mL round buckets
Description générale
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG