EP5804793005
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 8 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, pack of 2 ea
222,00 €
About This Item
222,00 €
Produits recommandés
Matériaux
conical bottom
Caractéristiques
holds 8 x Eppendorf Tube® 5.0 mL,
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804793005 (Global)
Paramètres
3,215 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
60 mm
Diamètre
17 mm
Compatibilité
for use with 250 mL round buckets