Principaux documents
EP5804792009
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 12 x 9 mL round-bottom tubes, pack of 2 ea
2 EA
222,00 €
222,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
222,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
222,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round bottom
Caractéristiques
holds 12 x 9 mL round-bottom tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804792009 (Global)
Paramètres
3,116 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
113 mm
Diamètre
17.5 mm
Compatibilité
for use with 250 mL round buckets
Catégories apparentées
Description générale
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG