Principaux documents
31390
Sigma-Aldrich
Dextrane from Leuconostoc spp.
Mr ~70,000
Synonyme(s) :
DEXTRANE 70
25 G
96,10 €
100 G
389,00 €
500 G
1 270,00 €
96,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
96,10 €
100 G
389,00 €
500 G
1 270,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C6H10O5)n
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.25
96,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
(Leuconostoc spp)
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
Mr ~70,000
Perte
≤7% loss on drying
Couleur
white
Pf
483  °C ((901 °F ))
Solubilité
water: 0.75 g/5mL, clear
Absorption
≤0.05 at 375 nm in H2O at 10%
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Clé InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le dextran est un polymère bactérien extracellulaire de D-glucopyranose. Il comprend majoritairement une liaison α-(1→6) dans sa chaîne principale et une quantité variable de liaisons ramifiées α-(1→2), α-(1→3) et α-(1→4).
Application
Le dextran issu de Leuconostoc spp. a été utilisé :
  • pour isoler par centrifugation des îlots à partir de tissu pancréatique.
  • comme constituant d'un tampon bicarbonate de Earle destiné à une perfusion placentaire.
  • pour isoler des microvaisseaux de cerveau de rat.
Actions biochimiques/physiologiques
Le dextran est utilisé dans le commerce comme un médicament, plus particulièrement comme un soluté de remplissage pour augmenter le volume du plasma sanguin. Il sert d'adjuvant, d'émulsifiant, de véhicule et de stabilisant dans les industries alimentaire, pharmaceutique et chimique. Sephadex est un dextran réticulé largement utilisé pour séparer et purifier les protéines. Dans l'industrie alimentaire, le dextran sert d'épaississant pour les confitures et les crèmes glacées. Il inhibe la cristallisation du sucre et augmente ainsi la rétention de l'humidité, ce qui permet à un certain nombre de produits alimentaires de conserver leur arôme et leur aspect.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de dextrans et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Améliore la sensibilité de l′immunoprécipitation[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Sin-Yu Yang et al.
Transplantation proceedings, 51(5), 1458-1462 (2019-06-04)
Subcutaneous pockets provide an extrahepatic transplant site for islet grafting to treat type 1 diabetes. However, a hypoxic environment may cause central necrosis to islets and lead to graft failure. Our previous studies focused on a pre-treated subcutaneous site with
M F Dumon et al.
Electrophoresis, 11(10), 846-851 (1990-10-01)
A modification of crossed immunoelectrophoresis for the analysis of plasma lipoproteins is described and is called polyacrylamide gel-crossed immunoelectrophoresis. The incorporation of albumin in the first-dimensional gel facilitates the transfer of the larger lipoproteins containing apolipoprotein B from the first-dimensional
Farwa Sarwat et al.
International journal of biological sciences, 4(6), 379-386 (2008-10-28)
On the basis of high enzyme activity a newly isolated strain of L. mesenteroides CMG713 was selected for dextran production. For maximum yield of dextran, effects of various parameters such as pH, temperature, sucrose concentration and incubation period were studied.
Reka Natarajan et al.
Scientific reports, 8(1), 10558-10558 (2018-07-14)
Cerebrovascular damage caused by either exposure to stress or the widely abused drug, methamphetamine (Meth) is known but stress and drug abuse frequently occur in tandem that may impact their individual cerebrovascular effects. This study examined their co-morbid cerebrovascular effects
Kai-Chiang Yang et al.
Biotechnology and bioengineering, 115(9), 2341-2355 (2018-05-20)
Transplantation of encapsulated porcine islets is proposed to treat type 1 diabetes. However, the envelopment of fibrous tissue and the infiltration of immune cells impair islet function and eventually cause implant failure. It is known that hemodialysis using an ethylene
Articles
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Contenu apparenté
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf