D4434
Dichloromethylenediphosphonic acid disodium salt
Synonyme(s) :
Cl2MDP, Clodronate disodium, Clodronic acid disodium salt, DMDP
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Solubilité
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)C(Cl)(Cl)P(O)([O-])=O
InChI
1S/CH4Cl2O6P2.2Na/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
HJKBJIYDJLVSAO-UHFFFAOYSA-L
Informations sur le gène
rat ... Man2a1(25478) , Si(497756)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable