Principaux documents
D3179
Sigma-Aldrich
2-Désoxy-D-glucose
≥98% (GC), BioXtra
Synonyme(s) :
2-Désoxy-D-arabinohexose
250 MG
75,00 €
1 G
238,00 €
5 G
1 080,00 €
75,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
75,00 €
1 G
238,00 €
5 G
1 080,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
Beilstein:
1723331
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
75,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic (organic)
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥98% (GC)
Forme
powder
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
Résidus de calcination
<0.1%
Couleur
white
Pf
146-147 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
Clé InChI
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
Application
2-Deoxy-D-glucose was used in the development of anti-cancer strategies that involve radio- and chemosensitization and oxidative stress.[1][2] It was used in glucoprivic feeding research to invoke and study the processes of counter-regulatory response (CRR).[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Le 2-désoxy-D-glucose (2-désoxyglucose) est un analogue du glucose qui inhibe la glycolyse de par son action sur l′hexokinase, l′étape cinétiquement limitante de la glycolyse. Il est phosphorylé par l′hexokinase en 2-DG-P, un composé qui ne peut pas être métabolisé à son tour par la phosphoglucose isomérase. Il s′ensuit une accumulation de 2-DG-P dans la cellule et une diminution de l′ATP cellulaire. Il a été montré in vitro que le 2-désoxyglucose induit l′autophagie, augmente la production de DRO et active l′AMPK.
2-Deoxy-D-Glucose (2-Deoxyglucose) is a glucose analog that inhibits glycolysis via its action on hexokinase, the rate limiting step of glycolysis. It is phosphorylated by hexokinase to 2-DG-P which can not be further metabolized by phosphoglucose isomerase. This leads to the accumulation of 2-DG-P in the cell and the depletion in cellular ATP. In vitro, 2-Deoxyglucose has been shown to induce autophagy, increases ROS production, and activate AMPK.[2]
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Craig Beall et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 302(2), R215-R223 (2011-11-11)
Despite significant technological and pharmacological advancements, insulin replacement therapy fails to adequately replicate β-cell function, and so glucose control in type 1 diabetes mellitus (T1D) is frequently erratic, leading to periods of hypoglycemia. Moreover, the counterregulatory response (CRR) to falling
Madhusudhanan Sukumar et al.
The Journal of clinical investigation, 123(10), 4479-4488 (2013-10-05)
Naive CD8+ T cells rely upon oxidation of fatty acids as a primary source of energy. After antigen encounter, T cells shift to a glycolytic metabolism to sustain effector function. It is unclear, however, whether changes in glucose metabolism ultimately
Alfredo J Ibáñez et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(22), 8790-8794 (2013-05-15)
Single-cell level measurements are necessary to characterize the intrinsic biological variability in a population of cells. In this study, we demonstrate that, with the microarrays for mass spectrometry platform, we are able to observe this variability. We monitor environmentally (2-deoxy-D-glucose)
B S Dwarakanath
Journal of cancer research and therapeutics, 5 Suppl 1, S27-S31 (2009-12-17)
The glucose analog 2-deoxy-D-glucose (2-DG), an inhibitor of glucose transport and glycolytic ATP production, is the most widely investigated metabolic inhibitor for targeting glucose metabolism. Besides depleting energy in cells, 2-DG has also been found to alter N-linked glycosylation leading
Abdullah Farooque et al.
Journal of cancer research and therapeutics, 5 Suppl 1, S32-S35 (2009-12-17)
Normal tissue toxicity is one of the major limiting factors in cancer therapy. Damage to normal tissues and critical organs restricts the use of higher therapeutic doses thereby compromising the efficacy. The glucose analog 2-deoxy-D-glucose (2-DG), an inhibitor of glycolytic