1171273
USP
Deoxycholic Acid (Desoxycholic Acid)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Deoxycholic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 7-Deoxycholic acid, Desoxycholic acid
501,00 €
About This Item
501,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
deoxycholic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
171-174 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Chaîne SMILES
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
Clé InChI
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable