740551
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) solution
5 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 96% (CP)
Synonyme(s) :
1α,25-Dihydroxycholecalciferol (6,19,19-d3) solution, Calcitriol (6,19,19-d3) solution, Deuterated 1-α25-Dihydroxyvitamin D3 solution
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
97 atom % D
Essai
96% (CP)
Forme
solution
Concentration
5 μg/mL in ethanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
colorless
Pf
-144.0 °C
Application(s)
detection
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[2H]/C([2H])=C1[C@@H](O)C[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i2D2,11D
Clé InChI
GMRQFYUYWCNGIN-POLIPXRRSA-N
Description générale
1α,25-dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Application
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14.0 °C - closed cup