Documents
AB1542
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-tyrosine hydroxylase
Chemicon®, from sheep
Synonyme(s) :
Tyrosine 3-hydroxylase, Tyrosine 3-hydroxylase, tyrosine hydroxylase
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TH(7054)
Description générale
La tyrosine hydroxylase joue un rôle important dans la physiologie des neurones adrénergiques. C′est la première enzyme, et l′enzyme cinétiquement limitante, dans la biosynthèse des catécholamines dopamine et norépinéphrine à partir de tyrosine. La TH est donc un marqueur utile des neurones dopaminergiques et noradrénergiques. L′activité enzymatique de la TH nécessite des cofacteurs sous forme d′ions ferreux et semble être régulée par phosphorylation. Au moins quatre isoformes de TH humaine ont été identifiées, découlant d′un épissage alternatif.
Spécificité
Tyrosine hydroxylase (TH ou tyrosine mono-oxygénase). Une réaction croisée est observée avec toutes les formes de mammifères testées à ce jour et avec certaines formes non mammifères.
Immunogène
Tyrosine hydroxylase native issue de phéochromocytome de rat (J. Biol. Chem.,1982, 257:9416-9423).
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie (peroxydase) : Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé à une dilution au 1/1 000e. L'anticorps donne un marquage spécifique des axones noradrénergiques dans le cortex cérébral de primate (Brain Res., 1989, 500:313-324.).
Remarque : Il est important d'utiliser un anticorps secondaire ayant une réactivité élevée vis-à-vis de l'IgG1 de mouton puisque la majorité des immunoglobulines de mouton sont des IgG1.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-tyrosine hydroxylase est un anticorps dirigé contre la tyrosine hydroxylase pour une utilisation en IH et WB.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau de souris.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1 000e de ce lot a permis de détecter la tyrosine hydroxylase dans 10 µg de lysats de cerveau de souris.
Description de la cible
~60 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de mouton purifié, fourni dans un tampon contenant 10 mM HEPES (pH 7,5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml de BSA et 50 % de glycérol.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Stable entre -20 et -80 °C, en aliquotes non diluées, pendant 6 mois à compter de la date de réception. Conserver dans un congélateur SANS auto-dégel.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès la première décongélation, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Contrôle positif : cerveau (corps strié) et glande surrénale. Contrôle négatif : foie.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
The atypical homeoprotein Pbx1a participates in the axonal pathfinding of mesencephalic dopaminergic neurons.
Sgado, P; Ferretti, E; Grbec, D; Bozzi, Y; Simon, HH
Neural Dev. null
Selective optogenetic activation of rostral ventrolateral medullary catecholaminergic neurons produces cardiorespiratory stimulation in conscious mice.
Abbott, SB; DePuy, SD; Nguyen, T; Coates, MB; Stornetta, RL; Guyenet, PG
The Journal of Neuroscience null
Genome-wide characterisation of Foxa1 binding sites reveals several mechanisms for regulating neuronal differentiation in midbrain dopamine cells.
Metzakopian, E; Bouhali, K; Alvarez-Saavedra, M; Whitsett, JA; Picketts, DJ; Ang, SL
Development null
Transsynaptic activity-dependent regulation of axon branching and neurotrophin expression in vivo.
Calinescu, AA; Liu, T; Wang, MM; Borjigin, J
The Journal of Neuroscience null
Neuropeptide y gates a stress-induced, long-lasting plasticity in the sympathetic nervous system.
Wang, Q; Wang, M; Whim, MD
The Journal of Neuroscience null