Principaux documents
CLS431081
Inserts de culture cellulaire Corning®
surface area 225 cm2, angled neck, cap (plug seal)
Synonyme(s) :
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
25 EA
269,00 €
269,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 EA
269,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.13
269,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
angled neck
cap (plug seal)
plug-seal screw-cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap
graduations
Conditionnement
case of 25
Fabricant/nom de marque
Corning 431081
Volume maximum
370 mL
Superficie
225 cm2
Volume de travail
45-67.5 mL
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Disponible sous diverses tailles, conceptions et types de bouchons pour répondre à vos besoins.
  • Fabriqué à partir de polystyrène vierge, optiquement transparent
  • Surfaces traitées pour optimiser l′adhérence cellulaire
  • Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité
  • Test d′intégrité sur 100 % des unités
  • Stérilisé par irradiation gamma et certifié apyrogène
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.