CLS431082
Inserts de culture cellulaire Corning®
surface area 225 cm2, angled neck, cap (vented), rectangular flask
Synonyme(s) :
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
303,00 €
About This Item
303,00 €
Produits recommandés
Matériaux
angled neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
vent cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap
graduations
Conditionnement
case of 25
Fabricant/nom de marque
Corning 431082
Volume maximum
370 mL
Superficie
225 cm2
Volume de travail
45-67.5 mL
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
- Fabriqué à partir de polystyrène vierge, optiquement transparent
- Surfaces traitées pour optimiser l′adhérence cellulaire
- Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité
- Test d′intégrité sur 100 % des unités
- Stérilisé par irradiation gamma et certifié apyrogène
Les clients ont également consulté
Protocoles
Technical information for working with human follicle dermal papilla cells including thawing, subculturing and cryopreservation.