CLS430824
Inserts de culture cellulaire Corning®
surface area 150 cm2, canted neck, cap (phenolic-style)
Synonyme(s) :
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
273,00 €
About This Item
273,00 €
Produits recommandés
Matériaux
canted neck
cap (phenolic-style)
phenolic cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap
graduations
Conditionnement
case of 50
Fabricant/nom de marque
Corning 430824
Volume maximum
210 mL
Superficie
150 cm2
Volume de travail
30-45 mL
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Catégories apparentées
Description générale
- Fabriqué à partir de polystyrène vierge, optiquement transparent
- Surfaces traitées pour optimiser l′adhérence cellulaire
- Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité
- Test d′intégrité sur 100 % des unités
- Stérilisé par irradiation gamma et certifié apyrogène