Principaux documents
CLS4219
Corning® Step-R Repeating Pipettor Adapter for 50 mL Syringe Tips
non-sterile
Synonyme(s) :
repeater
1 EA
8,00 €
8,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
8,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
8,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
red polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
Autoclavable at 121°C, 25 minutes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 4219
Description générale
Suitable for use with 50 mL syringe tips.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.