Principaux documents
CLS3884
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, white polystyrene, (NBS), bag of 25, non-sterile, lid: no
Synonyme(s) :
96 multiwell plate
100 EA
1 510,00 €
1 510,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
1 510,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.15
1 510,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear bottom
flat bottom clear
white polystyrene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
(NBS)
Conditionnement
bag of 25
pkg of 25 inner package
Fabricant/nom de marque
Corning 3884
Taille
96 wells
P des puits
10.7 mm
Volume des puits
190 μL
Puits
96 wells , half area
Volume de travail
25-125 μL
Adéquation
suitable for (cell cuture)
Type de liaison
NBS (non-binding surface)
Description générale
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.