Principaux documents
CLS354572
Corning® Biocoat Control Inserts
pore size 0.4 μm, PET plate, plate of 24 wells (2 packs of 12)
Synonyme(s) :
Control Inserts
24 EACH
351,00 €
351,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
24 EACH
351,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.13
351,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PET plate
Conditionnement
plate of 24 wells (2 packs of 12)
Fabricant/nom de marque
Corning 354572
Taille
24 well
Dimension de pores
0.4 μm pore size
Description générale
Corning® BioCoat Control Inserts with 0.4µm Pore Polyester (PET) Membrane in two 24 Well Plates, 12/Pack, 24/Case
Application
Cell Culture
Informations légales
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.