Principaux documents
CLS354518
Corning® BioCoat Poly-L-Lysine Culture Dish
diam. 35 mm
Synonyme(s) :
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.13
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pkg of 20 ea (1 pack )
Fabricant/nom de marque
Corning 354518
Diamètre
35 mm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Informations légales
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable