Principaux documents
CLS356500
Corning® BioCoat Collagen I 12 Well Clear Flat Bottom TC-Treated Multiwell Plate with Lid
well size 12 wells, flat bottom clear wells, lid
Synonyme(s) :
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
50 EACH
712,00 €
712,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EACH
712,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122102
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux:
flat bottom clear wells
Taille des puits:
12 wells
Type de liaison:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Caractéristiques:
lid
712,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom clear wells
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
Fabricant/nom de marque
Corning 356500
Taille des puits
12 wells
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Informations légales
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable