Principaux documents
TMO140652
Nunc® Cell Culture Inserts in 12-well Nunclon Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 0.4 μm, case of 48 ea (supplied in 4 x 12 well plates)
Synonyme(s) :
multidish membrane insert, treated membrane insert
48 EACH
526,00 €
526,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
48 EACH
526,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122102
Nomenclature NACRES :
NB.13
526,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polycarbonate
Stérilité
sterile
Conditionnement
case of 48 ea (supplied in 4 x 12 well plates)
Fabricant/nom de marque
Nunc 140652
Dimension de pores
0.4 μm pore size
Type de liaison
cell culture treated
Description générale
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
Informations légales
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries