Documents
CLS339711L
Pyrex® graduated funnel, for 47 mm microfiltration assembly
capacity 1 L
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Matériaux
glass housing
Caractéristiques
graduation
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Corning
Capacité
1 L
Capacité de l'entonnoir
1000 mL
Diam. du col
33-41 mm
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.