Principaux documents
F2036
Nalgene® filtration assembly for 47 mm filter
autoclavable
Synonyme(s) :
filtration device, flask top filter
1 EA
231,00 €
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
231,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polysulfone housing
Caractéristiques
autoclavable
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene DS0315-0047
Capacité de l'entonnoir
250 mL
Diam. du col
33-41 mm
Description générale
Assembly consists of a polysulfone funnel (250 mL capacity), polypropylene copolymer cover with three ports, thermoplastic elastomer cap, silicone gasket, #8 rubber stopper, and aluminum clamp. Can be used with any standard filter flask or filter manifold.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries