CLS3364
Corning® 96 Well Storage Microplate
flat bottom clear, polypropylene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Synonyme(s) :
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
378,00 €
About This Item
378,00 €
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom clear
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
Fabricant/nom de marque
Corning 3364
Conditionnement
bag of 25 ×
Taille
96 wells
Volume des puits
360 μL
Volume de travail par puits
75-200 μL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
Type de liaison
non-treated surface
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
- Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
- Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
- RNase-/DNase-free.