BR91236
BRAND® glass beaker with spout, low form
volume 250 mL, with graduation
Synonyme(s) :
Beakers, Glass
96,00 €
About This Item
96,00 €
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
with graduation
Fabricant/nom de marque
BRAND 91236
Volume
250 mL