OAW42
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85073102, human ovary, Epithelial
Synonyme(s) :
OAW-42 Cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human ovary
Conditionnement
tube of 5 μg 85073102-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85073102-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 86
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 8
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 15,16
Milieu de culture
Procédure de repiquage