Principaux documents
MRC-5 SV2
84100401, human lung (fetal), Fibroblast
Synonyme(s) :
MRC-5V2 Cells, MRC5V2 Cells
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Source biologique:
human lung (fetal)
Mode de croissance:
Adherent
Caryotype:
Modal no. = 60-80, hyperdiploid
Morphologie:
Fibroblast
Produits:
Not specified
Récepteurs:
Not specified
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
MRC-5 SV2, 84100401
Source biologique
human lung (fetal)
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Modal no. = 60-80, hyperdiploid
Morphologie
Fibroblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Human foetal lung, SV40 transformed
Description de la lignée cellulaire
Derived from the parental cell line MRC-5 by transformation with the SV40 virus. The cells do not senesce.
Application
Transformation and virus studies: SV40
Profil d'ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
Milieu de culture
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Procédure de repiquage
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.