Lecithin, Tween®, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
Gélose tryptone-soja - Géloses contact prêtes à l'emploi, Gélose CASO, Gélose tryptone-soja avec lécithine et Tween, Gélose à l'hydrolysat de caséine et de soja, Gélose à l'hydrolysat de caséine et de soja avec neutralisant, TSA
La gélose contact trypticase soja + LT – ICR+ est conçue pour le dénombrement des germes aérobies et anaérobies totaux sur les surfaces désinfectées et sèches ainsi que le personnel dans les isolateurs et salles propres. Il s′agit d′un milieu complexe permettant de cultiver et d′isoler un vaste éventail de bactéries, levures et moisissures. La formulation du milieu à l'hydrolysat de caséine et de soja contient une combinaison de peptones de caséine et de soja qui fournit de l′azote organique, en particulier des acides aminés et des peptides à chaîne longue. Ce milieu est supplémenté avec de la lécithine, du polysorbate 80 (Tween®) et du pyruvate, des neutralisants permettant d′inactiver les éventuels résidus de désinfectants sur les surfaces sèches. De plus, les boîte ICRplus (« plus » ou « + ») sont fournies avec un couvercle verrouillable, pour un transport sûr après le prélèvement, sans risque de voir le couvercle tomber. Les boîtes ICRplus permettent de réaliser une incubation aérobie en tournant le couvercle en position fermée, ou anaérobie en tournant le couvercle en position ventilée.
Application
La gélose trypticase soja (TSA, ou gélose à l′hydrolysat de caséine et de soja) est un milieu complexe permettant de cultiver et d′isoler un vaste éventail de bactéries, levures et moisissures. Ce milieu est employé dans le contrôle environnemental pour le dénombrement des germes aérobies totaux sur les surfaces désinfectées et sèches ainsi que le personnel dans les isolateurs et salles propres.
Informations légales
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Déjà en possession de ce produit ?
How long is recommended that the plates can stay out of refrigeration before they are unusable, before returning to refridgeration?
1 answer
Technical Support
·2 years ago
The product can be used for sampling until the expiry date if stored upright, protected from light and properly sealed at +15 °C to +25 °C. Condensation can be prevented by avoiding quick temperature shifts and mechanical stress. The testing procedures as described on the Certificate of Analysis can be started up to the expiry date printed on the label.