Principaux documents
C9274
Sigma-Aldrich
Cytidine 5′-triphosphate disodium salt
~95%
Synonyme(s) :
CTP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14N3Na2O14P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
527.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
~95%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H16N3O14P3.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
Clé InChI
NFQMDTRPCFJJND-WFIJOQBCSA-L
Actions biochimiques/physiologiques
P2X4 purinergic receptor agonist.
Notes préparatoires
Prepared by the enzymatic phosphorylation of 5′-CMP.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Xi Liu et al.
Anti-cancer drugs, 25(6), 690-703 (2014-03-29)
Treatment of mammalian cells with chemotherapeutic drugs can result in perturbations of nucleotide pools. Monitoring these perturbations in cultured tumor cells from human sources is useful for assessment of the effect of drug therapy and a better understanding of the