608033
L-Arginine-13C6,15N4 hydrochloride
99 atom % 13C, 99 atom % 15N, 95% (CP)
Synonyme(s) :
SILAC Amino Acid, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminomethyl)amino]pentanoic acid-13C6,15N4 hydrochlordie, 13C and 15N Labeled ARG, 13C and 15N Labeled arginine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
95% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
Composition
L-isomer, 97%
Technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Pf
226-230 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES
Cl.[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2][15NH][13C]([15NH2])=[15NH])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1;
Clé InChI
KWTQSFXGGICVPE-YAUSPDTOSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
La structure des protéines fournit des informations utiles qui peuvent être exploitées pour déduire leur fonction. L'étude de la structure des protéines et la cartographie des interactions entre protéines, de leur niveau d'expression et de leur localisation permettent d'identifier des biomarqueurs de maladies ainsi que des cibles thérapeutiques potentielles.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.