Documents
CLS4872
Réservoirs à réactifs Corning® Costar®
white polystyrene, capacity 100 mL, pack of 200 ea (Bulk)
Synonyme(s) :
Pipette tips for Velocity
About This Item
Code UNSPSC :
41121522
Nomenclature NACRES :
NB.14
Matériaux
U-bottom bottom
white polystyrene
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 200 ea (Bulk)
Fabricant/nom de marque
Corning 4872
Capacité
100 mL
Description générale
Les réservoirs à réactif Corning® Costar® jetables permettent de remplir plusieurs fois des pipettes multicanaux. Ces réservoirs sont apyrogènes et exempts de DNases ou RNases contaminantes.
Application
Corning® Costar® reagent reservoirs haVE been used with multi-channel pipettors for seamless transfer of samples, buffers, or reagents into ELISA microplates.
Caractéristiques et avantages
  • Sterile, disposable reservoirs for efficient reagent handling
  • Non-pyrogenic
  • Free from DNase/RNase contamination
  • Made from modified polystyrene (white)
  • Convenient 100 mL capacity
  • Compatible with multichannel pipettors
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.