C8501
Z-Gly-Gly-Leu
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H25N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable