CC077
Human Collagen Type V
from human placenta, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture, used for gel formation
Synonyme(s) :
Collagen Type V
Produits recommandés
Nom du produit
Collagène humain de type V,
Source biologique
human
Niveau de qualité
Essai
95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.5% non-collagen proteins
<1% collagen type III
<2% collagen type I
<2% collagen type IV
Entrée
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... COL5A1(1289) , COL5A2(1290)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.