Principaux documents
C7931
Cover glasses
size 24 mm × 40 mm
1 PKG
27,70 €
1 CASE
196,00 €
27,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
27,70 €
1 CASE
196,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122600
Nomenclature NACRES :
MA.01
27,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
Conditionnement
case of 10 1-oz pkgs
pkg of ~80 per ounce
Taille
24 mm × 40 mm
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.