Principaux documents
CLS284518
Corning® cover glasses
square, No. 1, W x L 18 mm x 18 mm
Synonyme(s) :
coverslips, glass covers, slide covers
2000 EA
157,00 €
157,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2000 EA
157,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.16
157,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 200 ea
case of 2000 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 2845-18
Taille
18 (x) × 18 mm
Épaisseur
0.13 mm
Type de liaison
non-treated surface
Caractéristiques et avantages
  • Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
  • Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.