Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
1 pkg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 25,00 € |
1 case | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 174,00 € |
A propos de cet article
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122600
Packaging:
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~65 per ounce
25,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderdescription
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
packaging
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~65 per ounce
size
24 mm × 50 mm
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description size 24 mm × 50 mm | description size 24 mm × 60 mm | description size 24 mm × 40 mm | description L × W 24 mm × 50 mm, rectangular |
| packaging pkg of ~65 per ounce, case of 10 1-oz pkgs | packaging case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~54 per ounce | packaging case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~83 per ounce | packaging - |
| description No. 1 thickness (0.13-0.16 mm) | description No. 1 thickness (0.13-0.16 mm) | description No. 1 thickness (0.13-0.16 mm) | description - |
| size 24 mm × 50 mm | size 24 mm × 60 mm | size 24 mm × 40 mm | size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cover glasses