C6788
4-Chloro-1-naphthol
peroxidase substrate, tablet, suitable for use in immunoblotting procedures
Synonyme(s) :
4-CN, 4-chloronaphthalen-1-ol
About This Item
Produits recommandés
product name
4-Chloro-1-naphthol, tablet
Forme
tablet
Pf
118-121 °C (lit.)
Solubilité
methanol: 10 mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClO/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,12H
Clé InChI
LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Spécificité
Application
Quantité
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.