C3062
Anti-Cholera Toxin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Cholera Toxin Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Technique(s)
Ouchterlony double diffusion: 1:16
dot blot: 1:20,000
indirect ELISA: 1:8,000
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
- western blotting
- quantitative ganglioside-dependent enzyme-linked immunoassay (ELISA)
- double immunodiffusion
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable